Quality control standard pure XVI for ICP
Katalognr. HONCE2101-100ML
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Matrix:5% HNO₃
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Quality Control Standard Pure XVI
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of As, Be, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Li, Mg, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Sr, Ti, Tl, V, Zn in HNO₃ 5%