AuftragsverfolgungKontakt
UV Wavecal solution for ICP
UV Wavecal solution for ICP
UV Wavecal Solution, 2% HCl, Plastic bottle, 100 mL
Katalognr. HONCE2099-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
UV Wavecal solution for ICP
Katalognr. HONCE2099-100ML
CAS Nummer:  
UV Wavecal solution for ICP
UV Wavecal Solution, 2% HCl, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
251.93 SFr.
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
100 mg/L each of K, P, S, 20 mg/L each of As, La, Li, Mn, Mo, Na, Ni, Sc in HCl 2%
Technische Daten
Technische Daten
  • Matrix:
    2% HCl
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    UV Wavecal Solution
Technische Daten