Combined Seven Anion Standard II for IC
Katalognr. HONCE2030-100ML
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Matrix:H₂O
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Combined Seven Anion Standard II
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
200 mg/L PO43-, 100 mg/L each of Cl-, NO2-, Br-, NO3-, SO42-, 20 mg/L F- in H₂O