Combined Seven Anion Standard I for IC
Katalognr. HONCE2029-100ML
Anbieter: Honeywell Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Matrix:H₂O
- Packung:Plastic bottle
- VE:100 mL
- Bezeichnung:Combined Seven Anion Standard I
Technische Daten
Über diesen Artikel
Certified Reference Material (CRM).
150 mg/L of PO43-, SO42-; 100 mg/L of NO2-, Br-, NO3-; 30 mg/L Cl-; 20 mg/L F- in H₂O