AuftragsverfolgungKontakt
ICP-MS stock tuning solution
ICP-MS stock tuning solution
ICP-MS Stock Tuning Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalognr. HONCE2008-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
ICP-MS stock tuning solution
Katalognr. HONCE2008-100ML
CAS Nummer:  
ICP-MS stock tuning solution
ICP-MS Stock Tuning Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 235.62
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Li, Y, Ce, Co, Tl in HNO₃ 2%
Technische Daten
Technische Daten
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    ICP-MS Stock Tuning Solution