AuftragsverfolgungKontakt
ICP-MS tuning solution | Avantor
ICP-MS tuning solution
ICP-MS Tuning Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalognr. HONCE2007-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
ICP-MS tuning solution
Katalognr. HONCE2007-100ML
CAS Nummer:  
ICP-MS tuning solution
ICP-MS Tuning Solution, 2% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 437.07
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
10 mg/L each of Li , Mg, Y, Ce, Tl, Co in HNO₃ 2%
Technische Daten
Technische Daten
  • Matrix:
    2% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    ICP-MS Tuning Solution
Technische Daten
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..