AuftragsverfolgungKontakt
Interference check solution A for ICP-MS systems | Avantor
Interference check solution A for ICP-MS systems
Interference Check Solution A, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
Katalognr. HONCE2004-100ML
Anbieter:   Honeywell Chemicals
Interference check solution A for ICP-MS systems
Katalognr. HONCE2004-100ML
CAS Nummer:  
Interference check solution A for ICP-MS systems
Interference Check Solution A, 5% HNO₃, Plastic bottle, 100 mL
CAS Nummer:  
Preis
SFr. 724.97
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 mL
Product Details & Documents
Certified Reference Material (CRM).
20 g/L Cl-, 3000 mg/L Ca, 2500 mg/L each of Fe, Na; 2000 mg/L C, 1000 mg/L each of Al, Mg, P, K, S, 20 mg/L each of Mo, Ti in HNO₃ 5%
Technische Daten
Technische Daten
  • Matrix:
    5% HNO₃
  • Packung:
    Plastic bottle
  • VE:
    100 mL
  • Bezeichnung:
    Interference Check Solution A