Corning® mouse laminin/entactin complex, high concentration (from Engelbreth-Holm-Swarm mouse tumour)
734-1273
: Corning
:
- VE:10,5 mg
- Ursprung:Engelbreth-Holm-Swarm mouse tumour
- Spezies:Mouse
- Environmentally Preferable:Umweltschonende Herstellung
- Lagerbedingungen:Stable for at least three months at −70 °C. Do not store in frost-free freezer. Avoid multiple freeze-thaws.
- Umweltzertifizierung:ISO 14001 - Bedford
- Protein/Peptid-Name:Laminin/entactin complex, high concentration
- Zusammensetzung:≥10 mg/ml Phosphate-Buffered Saline
Laminin, ein Hauptbestandteil der Basalmembran, besitzt eine Vielzahl biologischer Aktivitätsfunktionen, einschließlich Verbesserung von Adhäsion, Migration, Wachstum, Differenzierung und Neuritauswuchs von Zellen. Es kann als dünne Schicht auf die Gewebekulturoberflächen aufgetragen werden oder Nährmedien als löslicher Zusatzstoff hinzugefügt werden. Der hochkonzentrierte Laminin/Entactin-Komplex ist eine spezielle Zusammensetzung, der für dreidimensionale (3D) Nährmedien entwickelt wurde.
Qualität durch SDS-PAGE kontrolliert und negativ auf Bakterien, Pilze und Mycoplasma getestet.