AuftragsverfolgungKontakt
Pipe marker, staturated steam | Avantor
Pipe marker, staturated steam
Pipe marker, saturated steam, Polyester, 250×26 mm
Katalognr. BRDYN003200
Anbieter:   Brady
Pipe marker, staturated steam
Katalognr. BRDYN003200
Anbieter:  Brady
Pipe marker, staturated steam
Pipe marker, staturated steam
Pipe marker, saturated steam, Polyester, 250×26 mm
Preis
SFr. 22.70
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Individual markers on map with precut arrows, without pictogram.
  • Colour: Black on green
  • Permanent acrylic
  • Pipe diameter: 20 to 49 mm
Technische Daten
  • Bezeichnung:
    Pipe marker, saturated steam
  • Abmessungen:
    250×26 mm
  • Material:
    Polyester