AuftragsverfolgungKontakt
2-Hydroxy-3-nitropyridin | Avantor
2-Hydroxy-3-nitropyridin
Glass bottle for solids, 5 g
Katalognr. MOLE90035566
Marketsource
Anbieter:   Molekula
2-Hydroxy-3-nitropyridin
Katalognr. MOLE90035566
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  6332-56-5
2-Hydroxy-3-nitropyridin
Glass bottle for solids, 5 g
CAS Nummer:  6332-56-5
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonyme:  3-Nitropyridin-2(1H)-one, 3-Nitro-2-pyridinol
  • CAS Nummer:6332-56-5
  • Formel:C₅H₄N₂O₃
  • MDL-Nummer:MFCD00006270
  • Molekulargewicht:140.1 g/mol
  • Schmelzender Platingehalt:224 °C
  • EINECS:228-709-2
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    5 g