ContactUsLinkComponent
Kupfer(II)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Kupfer(II)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
  8.02712.0100
 :  Merck
 :  
Kupfer(II)acetylacetonat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
  8.02712.0100
 :  Merck
 :  
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 g
  • Seq:
    3401
  • Environmentally Preferable:
  • Solubility:
    0.2 g/l (20 °C)
  • Melting Point:
    245 °C (decomposition)
  • Molar Mass:
    261.76 g/mol
  • Bulk Density:
    200 - 400 kg/m3
  • Boiling Point:
    160 °C (13 hPa)
  • Vapor Pressure:
    0.13 hPa (163 °C)
 : Bis(2,4-pentanedionato-O,O')copper (II), Copper (II) bis(2,4-pentanedionato-O,O'), Bis(acetylacetone)copper, Copper (II) 2,4-pentanedionate
 :
 :261.76 g/mol
 :236-477-9
 :GHS07
 :13395-16-9
 :C₁₀H₁₄CuO₄
 :MFCD00000016
 :279…283 °C
 :M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200