Tetrabutylammoniumhexafluorophosphat
Katalognr. MOLE32102353-100G
Anbieter: Molekula
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:100 g
- Seq:3401
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:387.43 g/mol
EINECS:221-472-6
UN:3263
ADR:8,III
CAS-Nummer:3109-63-5
Formel:C₁₆H₃₆F₆NP
MDL-Nummer:MFCD00011748