4'-Cyclohexylacetophenon
Glass bottle for solids, 25 g
Anbieter: Merck
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: p-Cyclohexylacetophenone
- CAS Nummer:18594-05-3
- Formel:C₁₄H₁₈O
- MDL-Nummer:MFCD00001453
- Molekulargewicht:202.3 g/mol
- Siedepunkt:316 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:65…67 °C
- EINECS:242-432-4
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glass bottle for solids
- VE:25 g