ContactUsLinkComponent
Phenol ≥99,5% Unstabilisiert
Phenol ≥99,5% Unstabilisiert
  44526.22
 :  
Phenol ≥99,5% Unstabilisiert
  44526.22
 :  
  • Packung:
    Glasflasche für Feststoffe
  • VE:
    100 g
  • Seq:
    3401
 :108-95-2
 :
 :C₆H₅OH
 :MFCD00002143
 :94.11 g/mol
 :14,7241
 :181 °C
 :40…43 °C
 :1.071
 :79 °C (175 °F)
 :Raumtemperatur
 :203-632-7
 :1671
 :6.1,II
 :01-2119471329-32
 :GHS06
 :GHS05
 :GHS08