4-Nitrophenol
Glasflasche für Feststoffe, 100 mg
Katalognr. PROOMM0042.03
Anbieter: LGC Standards PROMOCHEM
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, p-Nitrophenol
- CAS Nummer:100-02-7
- Formel:C₆H₅NO₃
- MDL-Nummer:MFCD00007331
- Molekulargewicht:139.11 g/mol
- Merck-Index:13,06654
- Siedepunkt:279 °C (1013 hPa)
- Schmelzender Platingehalt:110…114 °C
- Dichte:1,48 g/cm³ (20 °C)
- Blitz Pt:169 °C
- Lagertemperatur:Raumtemperatur
- EINECS:202-811-7
- UN:1663
- ADR:6.1,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:100 mg