Penicillin G Kaliumsalz
Catalog # 441972W
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Kunststoffflasche für Feststoffe
- VE:25 g
- Seq:3308
Specifications
About this item
:
:372.49 g/mol
Merck Index:12,07225
Melting Pt:214…217 °C
Density:1.359 g/cm³ (20 °C)
EINECS:204-038-0
:GHS07
Storage Temperature:Kühlschrank
CAS Number:113-98-4
Formula:C₁₆H₁₇KN₂O₄S
MDL Number:MFCD00036193