AuftragsverfolgungKontakt
α-Linolensäure
 :   MATREYA
α-Linolensäure
 :  MATREYA
α-Linolensäure
 :  ALA, (9Z,12Z,15Z)-Octadeca-9,12,15-trienoic acid, Linolenic acid, 9Z,12Z,15Z-Octadecatrienoic acid, cis,cis,cis-9,12,15-Octadecatrienoic acid
  •  :463-40-1
  •  :C₁₈H₃₀O₂
  •  :MFCD00065720
  •  :278.44 g/mol
  •  :12,05530
  •  :443 °C (1013 hPa)
  •  :–9,5 °C
  •  :0,9141 g/cm³ (18 °C)
  •  :Raumtemperatur
  •  :207-334-8
Product Family Options
  • Packung
    VE
  • Glass bottle for solids
    500 mg
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg
  • Glass bottle for solids
    500 mg