Auftragserfassung
Switzerland
AuftragsverfolgungKontakt
 

γ-Linolensäure

Anbieter:   MATREYA
γ-Linolensäure
Anbieter:  MATREYA
Zertifikate

1 Varianten

Product Details & Documents
Synonyme:  cis,cis,cis-6,9,12-Octadecatrienoic acid, γ-Linolenic acid, (6Z,9Z,12Z)-Octadeca-6,9,12-trienoic acid, 6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoic acid
  • CAS Nummer:506-26-3
  • Formel:C₁₈H₃₀O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00065718
  • Molekulargewicht:278.44 g/mol
Product Family Options

Produktinformationen

  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg

  • Glass bottle for solids
    100 mg
    Artikel gestrichen
Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.