Methylpalmitat
Glasflasche für Feststoffe, 25 g
ROTH4459.1
Marketsource
: Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
- :112-39-0
- :C₁₇H₃₄O₂
- :MFCD00008994
- :270.46 g/mol
- :417 °C (1013 hPa)
- :29,9 °C
- :0,8804 g/cm³ (20 °C)
- :203-966-3
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:25 g