AuftragsverfolgungKontakt
Methylpalmitat
Methylpalmitat
Anbieter:   MATREYA
Methylpalmitat
Anbieter:  MATREYA
Zertifikate
1 Varianten
Product Details & Documents
Synonyme:  Hexadecylic acid methyl ester, Methyl hexadecanoate, Palmitic acid methyl ester, Hexadecanoic acid methyl ester, Palmitic Acid Methyl Ester
  • CAS Nummer:112-39-0
  • Formel:C₁₇H₃₄O₂
  • MDL-Nummer:MFCD00008994
  • Molekulargewicht:270.46 g/mol
  • Siedepunkt:417 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:29,9 °C
  • Dichte:0,8804 g/cm³ (20 °C)
  • EINECS:203-966-3
Product Family Options
Produktinformationen
  • Packung
    VE
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 g
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 g
    1 * 1 g
  • Glasflasche für Feststoffe
    1 g
    Artikel gestrichen