ContactUsLinkComponent
Calciumlactat Pentahydrat, löslich, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E327, SAFC®
Calciumlactat Pentahydrat, löslich, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E327, SAFC®
Katalognr. 1.02102.9029
CAS Number:  
Calciumlactat Pentahydrat, löslich, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JP, FCC, E327, SAFC®
Katalognr. 1.02102.9029
CAS Number:  
Specifications
  • VE:
    25 kg
  • Seq:
    124
Specifications
About this item
 :
 :308.3 g/mol
Melting Pt:240 °C
Storage Temperature:Raumtemperatur
EINECS:248-953-3
CAS Number:5743-47-5
Formula:C₆H₁₀CaO₆·5H₂O
MDL Number:MFCD00150344