AuftragsverfolgungKontakt
L(-)-Cystin | Avantor
L(-)-Cystin
Glass bottle for solids, 100 g
Katalognr. MOLE36410013-100G
Marketsource
Anbieter:   Molekula
L(-)-Cystin
Katalognr. MOLE36410013-100G
Anbieter:  Molekula
Marketsource
CAS Nummer:  56-89-3
L(-)-Cystin
Glass bottle for solids, 100 g
CAS Nummer:  56-89-3
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonyme:  (R)-(-)-Cystine, (2R,2'R)-3,3'-Disulphanediylbis(2-aminopropanoic acid), (H-Cys-OH)2
  • CAS Nummer:56-89-3
  • Formel:HOOCCH(NH₂)CH₂SSCH₂CH(NH₂)COOH
  • MDL-Nummer:MFCD00064228
  • Molekulargewicht:240.3 g/mol
  • Merck-Index:13,02811
  • Siedepunkt:428 °C (1013 hPa)
  • Schmelzender Platingehalt:261…262 °C
  • Dichte:1,677 g/cm³ (20 °C)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-296-3
Technische Daten
Technische Daten
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    100 g