Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
Glasflasche für Feststoffe, 500 g
Katalognr. MOLE34513940-500G
Marketsource
Anbieter: Molekula
Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
Katalognr. MOLE34513940-500G
Anbieter: Molekula
Marketsource
CAS Nummer: 20624-25-3
Direkt zu
Product Details & Documents
Synonyme: (Diethyldithiocarbamato-S,S')sodium trihydrate, Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate, N,N-Diethyldithiocarbamic acid sodium salt trihydrate
- CAS Nummer:20624-25-3
- Formel:(C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
- MDL-Nummer:MFCD00150617
- Molekulargewicht:225.31 g/mol
- Merck-Index:12,03443
- Schmelzender Platingehalt:95…98,5 °C
- Dichte:1,1 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:205-710-6
- UN:3077
- ADR:9,III
Technische Daten
Technische Daten
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:500 g