Natriumdiethyldithiocarbamat Trihydrat
EHERC12605750
:
- Packung:Glasflasche für Feststoffe
- VE:0,1 g
- Seq:3020
:
:225.31 g/mol
:12,03443
:95…98.5 °C
:1.1 g/cm³ (20 °C)
:205-710-6
:3077
:9,III
:GHS07
:GHS09
:20624-25-3
:(C₂H₅)₂NCSSNa·3H₂O
:MFCD00150617