ContactUsLinkComponent
Tetrapropylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Tetrapropylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Catalog # DION35363
Supplier:  DIONEX
CAS Number:  
Tetrapropylammoniumhydroxid 0.1 mol/l (0.1 N) in wässriger Lösung
Catalog # DION35363
Supplier:  DIONEX
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glass bottle
  • VE:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
About this item
 :
 :203.37 g/mol
Storage Temperature:Kühlschrank
EINECS:224-800-6
CAS Number:4499-86-9
Formula:C₁₂H₂₉NO
MDL Number:MFCD00009360