Organischer Referenzstandard, Naphthalin 5.000 µg/ml in Methanol, Supelco®
Catalog # SUPL40053
Supplier: Merck
CAS Number:
Specifications
- VE:1
- CAS Nr.:91-20-3
- Bezeichnung:Naphthalin 5.000 µg/ml in Methanol
- Formel:C₁₀H₈
- Bezeichnung:Naphthalene