Organischer Referenzstandard, 2-Nitrophenol 100 µg/ml in Methanol
Catalog # EHERXA15590200ME
Supplier: EHRENSTORFER
CAS Number:
Specifications
- Packung:Glasflasche
- VE:1 mL
- CAS Nr.:88-75-5
- Bezeichnung:2-Nitrophenol 100 µg/ml in Methanol
- Formel:C₆H₅NO₃
- Bezeichnung:2-Nitrophenol