ContactUsLinkComponent
Strontium-Standardlösung, 1000 mg/L Sr in verd. Salpetersäure (aus Sr(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Strontium-Standardlösung, 1000 mg/L Sr in verd. Salpetersäure (aus Sr(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Catalog # 1.70354.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
undefined
Strontium-Standardlösung, 1000 mg/L Sr in verd. Salpetersäure (aus Sr(NO3)2) Certipur® Standard für die ICP, Supelco®
Catalog # 1.70354.0100
Supplier:  Merck
CAS Number:  
Specifications
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Matrix:
    Salpetersäure verd.
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    100 mL
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Element:
    Strontium
  • Symbol:
    Sr
Specifications
About this item
Certifications: Rückführbar auf SRM von NIST