Silicium-Standardlösung, 10.000 mg/l Si in Wasser mit Flußsäure (max. 1%) (aus (NH₄)₂SiF₆) ARISTAR® Standard für die ICP
Catalog # 456012Y
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Konzentration:10000 mg/L
- Matrix:H₂O/tr HF
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:100 mL
- Element:Silicium
- Symbol:Si
Specifications
About this item
(NH₄)₂SiF₆ gelöst in H₂O mit Spuren von HF.
Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO Guide 34 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Wird mit Analysenzertifikat geliefert.