ContactUsLinkComponent
Sulfat-Standardlösung, 1.000 mg/l Sulfat in Wasser (aus Na2SO4) Certipur®, Supelco®
Katalognr. 1.19813.0500
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
Sulfat-Standardlösung, 1.000 mg/l Sulfat in Wasser (aus Na2SO4) Certipur®, Supelco®
Katalognr. 1.19813.0500
Anbieter:  Merck
CAS-Nummer:  
Technische Daten
  • Konzentration:
    1000 mg/L
  • Packung:
    Kunststoffflasche
  • VE:
    500 mL
  • Bezeichnung:
    Sulfat-Standardlösung
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100
  • Inhalt:
    Na₂SO₄ in H₂O