Fehling-Reagenz I (Kupfer(II)sulfat-Lösung) für die qualitative Bestimmung von reduzierenden Zuckern
Katalognr. ROTHN055.1
Anbieter: Roth Carl
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Glasflasche
- VE:1 L
- Seq:5037
Technische Daten
Über diesen Artikel
:
:159.61 g/mol
Siedepunkt:∼100 °C (1013 hPa)
Dichte:1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur:Raumtemperatur
EINECS:231-847-6
UN:3082
ADR:9,III
:GHS09
CAS-Nummer:7758-98-7
Formel:CuSO₄
MDL-Nummer:MFCD00010981