ContactUsLinkComponent
Folin-Ciocalteus Reagenz für die Phenolbestimmung
Irritant
Folin-Ciocalteus Reagenz für die Phenolbestimmung
Catalog # 31360.264
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
undefined
Irritant
Folin-Ciocalteus Reagenz für die Phenolbestimmung
Catalog # 31360.264
Supplier:  VWR Chemicals
CAS Number:  
Specifications
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    500 mL
  • Seq:
    2725
Specifications
Specification Test Results
  • Identification:
    Passes test
  • Sensitivity to phenol:
    Passes test
Specification Test Results
About this item
 :
Density:1.22 g/cm³ (20 °C)
UN:3264
ADR:8,III
 :GHS07
MDL Number:MFCD00132625