SFr. 0.00
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Switzerland
ContactUsLinkComponent
Natriumchlorid
Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, AccuGENE®
Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, AccuGENE®
733-1633
:
LONZA
:
Natriumchlorid 5 mol/l (5 N) in wässriger Lösung, AccuGENE®
733-1633
:
LONZA
:
Packung:
Glasflasche
VE:
1 L
Seq:
5037
:
:
58.44 g/mol
:
Raumtemperatur
:
231-598-3
:
7647-14-5
:
NaCl
:
MFCD00003477