Springen zu Kopfbereich
Springen zu Hauptinhalt
Springen zu Fußzeile
Erweiterte Suche
Erweiterte Suche
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Herstellerdaten
0
SFr. 0.00
Order Entry
Login
/
Registrieren
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
Switzerland
Express Eingabe
Bestellstatus
Ihr Konto
Warenkorb
ContactUsLinkComponent
Heim
Anionen-Austauscher Membran
Anionen-Austauscher Membran 125x125 mm
Anionen-Austauscher Membran 125x125 mm
Katalognr. 551642S
Anbieter:
VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Bild vergrößern
Anionen-Austauscher Membran 125x125 mm
Katalognr. 551642S
Anbieter:
VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Zertifikate
Technische Daten
Packung:
Wellpappkarton
VE:
6
Seq:
0006
Environmentally Preferable:
Technische Daten
Über diesen Artikel
Produktdetails
Dokumentation
:
Produktdetails
Dokumentation