Methylcellulose, 300 - 560 mPa.s, Methocel® A4C
Katalognr. 298944N
Anbieter: VWR Chemicals
CAS-Nummer:
Technische Daten
- Packung:Kunststoffflasche
- VE:500 g
- Seq:3645
Technische Daten
Ergebnisse des Spezifikationstests
- Viskosität:300 - 560 mPa,s
- pH-Wert (1 %):5,0 - 8,0
- Schwermetalle (als Pb):Max. 0,001 %
- Trocknungsverlust:Max. 5,0 %
Ergebnisse des Spezifikationstests
Über diesen Artikel
:
Lagertemperatur:Raumtemperatur
CAS-Nummer:9004-67-5
MDL-Nummer:MFCD00081763