ContactUsLinkComponent
Industrieoveralls, Doppelter Reißverschluss, Mach 2
Catalog # DELPM2CZ2GRGT
Supplier:  DELTA PLUS
undefined
Industrieoveralls, Doppelter Reißverschluss, Mach 2
Catalog # DELPM2CZ2GRGT
Supplier:  DELTA PLUS
Specifications
  • Konfektionsgröße:
    L
  • Verschlussart:
    Reißverschluss
  • Anwendungsbereich Outfit:
    Allgemeine Anwendungen,
    Industrie
  • Geschlecht:
    Unisex
  • Farbe:
    Grau/orange
  • Seq:
    09
  • Modell:
    Mach 2
  • Stoff:
    65% polyester/35% cotton
  • Gewicht:
    245 g/m²
  • VE:
    1
Specifications
About this item
Mach 2-Arbeitsoveralls mit Doppelreißverschluss bestehen aus einem Twill-Mischgewebe aus 65% Polyester und 35% Baumwolle und verfügen über einen elastischen Bund und 10 Taschen, darunter 1 Zollstocktasche.
  • Dekorative retroreflektierende Paspelierung auf Vorder- und Rückseite
  • Fester Ausweishalter inklusive
  • Per Klettverschluss verstellbare Bündchen
  • Dreifachnähte
Mach 2-Overalls eignen sich ideal für den Einsatz in der Landwirtschaft, im Bauwesen, im Tiefbau, in der Leichtindustrie, im Dienstleistungs-/Logistikbereich, in der Windenergie und im Bergbau. In mehreren Farben verfügbar.
Gewicht: 245 g/m².
Certifications: EN ISO 13688:2013.