Specifiche
- Temperaturbereich:-40...+150 °C (testo 115i), -150 to 150 hPa (testo 510i), -30...+250 °C (testo 805i)
- Bezeichnung:Probes App Heizungs-Set für Druck und Temperaturmessungen auf Heizsystemen
- Temperaturgenauigkeit:±1.3 °C (-20...85 °C) [testo 115i]; ±0.05 hPa (0 to 1 hPa), ±(0.2 hPa + 1.5% of m.v.), (1 to 150 hPa) [testo 510i]; ±1.5 °C or ±1.5% of m.v. (0...+250 °C), ±2.0 °C (-20...-0.1 °C), ±2.5 °C (-30...-20.1 °C) [testo 805i]; ±1 digit
- Temperaturauflösung:0.1 °C (testo 115i), 0.01 hPa (testo 510i), 0.1 °C (testo 805i)
- Emissionsgrad:0.1 to 1.0 adjustable (testo 805i)
- Betriebstemperatur:-20...+50 °C (testo 115i, testo 510i); -10...+50 °C (testo 805i)
- Akku-Typ:3 micro batteries AAA
- VE:1 KIT
Specifiche
Informazioni su questo articolo
Kompaktes Set mit drei Messgeräten für Ihre wichtigsten Messaufgaben rund um Heizungsanlagen. Das Set umfasst: Testo 115i Zangenthermometer, testo 510i Differenzdruckmessgerät und testo 805i Infrarot-Thermometer.
- Kompaktes Profi-Messgerät aus der Testo Smart Probes-Serie für den Einsatz mit Smartphones/Tablets
- Alle Messgeräte zur berührungslosen Temperaturmessung und Messung der Vor- und Rücklauftemperatur sowie des Gasfließdrucks
- Messdaten werden über testo Smart Probes App analysiert und versendet
- Messdaten werden als Tabelle oder Grafik angezeigt
- Handliche testo Smart Case Tragetasche
Das kompakte Heizungs-Set eignet sich ideal für die wichtigsten Messaufgaben von Heizungsbauern. In Kombination mit Ihrem Smartphone oder Tablet sämtliche Temperaturen und Drücke der Heizungsanlage messen und überprüfen. Nutzer können ihre Messwerte praktisch auf der auf dem gewünschten Endgerät installierten App ablesen.
Für die IR-Temperaturmessung, beispielsweise an einer Fußbodenheizung, ermöglicht die App die Dokumentation der Messung mit einem Bild, Temperaturablesung und Messpunktmarkierung. Ebenso schnell ist es möglich, die angezeigten Messparameter zu ändern. Anwendungsspezifische Menüs, wie zum Beispiel die Druckabfallprüfung inklusive Alarmierung, unterstützen den Heizungsbauer bei seiner täglichen Arbeit. Alle Messdaten werden entweder als Diagramm oder Tabelle angezeigt. Abschließend kann man Messdatenreporte auch direkt als PDF oder Excel per E-Mail versenden. Im handlichen testo Smart Case lassen sich die Messgeräte bequem transportieren und sind immer griffbereit, wenn sie gebraucht werden.
Die App verwandelt Ihr Smartphone/Tablet in das Display für bis zu 6 Testo Smart Probes gleichzeitig. Sowohl die Bedienung des Messgeräte als auch die Anzeige der Messwerte erfolgt per Bluetooth® über die testo Smart Probes App auf Ihrem Smartphone oder Tablet – unabhängig vom Messort. Darüber hinaus können Sie mit der App Messberichte erstellen, diese mit Fotos und Kommentaren ergänzen und per E-Mail versenden. Für iOS und Android.