Flammpunkt-Referenzstandard, TAG - geschlossener Tiegel, Flugturbinenkraftstoff
Catalog # 99117.230
Supplier: VWR Chemicals
CAS Number:
Specifications
- Packung:Aluminiumflasche
- VE:250 mL
- Bezeichnung:Flammpunkt-Referenzstandard, TAG - geschlossener Tiegel, Flugturbinenkraftstoff
- Flammpunkt:40,4 °C
- Testmethode:ASTM D56
Specifications
About this item
Zertifiziertes Referenzmaterial für den Flammpunkt zur Kalibrierung und Verifizierung von Laborinstrumenten, die bei der Prüfung von Mineralölen und Mineralölprodukten gemäß der Methode mit geschlossenem Tiegel nach TAG (ASTM D56) eingesetzt werden.
- Zertifiziert nach ISO 17025 / ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- Vollständig auf internationale Standards rückführbar
- Lieferung mit MSDS
- Manipulationssichere Verpackung
- 12 Monate Haltbarkeit
Certifications: UKAS ISO 17025 und ISO 17034
Caution: Der in der nachfolgenden Bestelltabelle angegebene Flammpunkt ist der nominelle Flammpunkt - die tatsächlichen Chargenwerte werden in den Zertifizierungsdokumenten, die mit dem Produkt geliefert werden, sowie auf dem Etikett angegeben.