ContactUsLinkComponent
Rat Recombinant FGF-basic (Animal free) (from E. coli)
Zertifikate
undefined
Rat Recombinant FGF-basic (Animal free) (from E. coli)
Technische Daten
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Rat
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: NR6R 3T3 proliferation, ED50 ≤1 ng/ml, Bioactivity ≥1,0×10⁶ units/mg
  • Gen-ID:
    P13109
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0.1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    Prostatropin|HBGF-2|FGF2
  • Protein/Peptid-Name:
    FGF-basic
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    16,4 kDa
  • Sequence:
    MPALPEDGGG AFPPGHFKDP KRLYCKNGGF FLRIHPDGRV DGVREKSDPH VKLQLQAEER GVVSIKGVCA NRYLAMKEDG RLLASKCVTE ECFFFERLES NNYNTYRSRK YSSWYVALKR TGQYKLGSKT GPGQKAILFL PMSAKS
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM sodium phosphate, 50 mM sodium chloride, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay