ContactUsLinkComponent
Human Recombinant GALECTIN-1 (Animal free) (from E. coli)
Human Recombinant GALECTIN-1 (Animal free) (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant GALECTIN-1 (Animal free) (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity: No biological activity data is available at this time
  • Gen-ID:
    P09382
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    S-LAC lectin-I|L-14|Beta-galactoside-binding lectin L-14-I|galaptin
  • UniProtKB:
    P09382
  • Protein/Peptid-Name:
    Galectin-1
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    14,7 kDa
  • Sequence:
    MACGLVASNL NLKPGECLRV RGEVAPDAKS FVLNLGKDSN NLCLHFNPRF NAHGDANTIV CNSKDGGAWG TEQREAVFPF QPGSVAEVCI TFDQANLTVK LPDGYEFKFP NRLNLEAINY MAADGDFKIK CVAFD
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM sodium phosphate, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT