ContactUsLinkComponent
Human Recombinant IL-2 (Animal free) (from E. coli)
undefined
Human Recombinant IL-2 (Animal free) (from E. coli)
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0.1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity assay: CTLL-2 cell proliferation, ED50 ≤3 ng/ml, bioactivity ≥3,3×10⁵ units/mg
  • Gen-ID:
    P60568
  • Reconstitution instructions:
    Sterile 10 mM HCl at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    TCGF|T cell growth factor|aldesleukin
  • UniProtKB:
    P60568
  • Protein/Peptid-Name:
    IL-2
  • Purity:
    ≥97%
  • Molecular weight:
    15,5 kDa
  • Sequence:
    MAPTSSSTKK TQLQLEHLLL DLQMILNGIN NYKNPKLTRM LTFKFYMPKK ATELKHLQCL EEELKPLEEV LNLAQSKNFH LRPRDLISNI NVIVLELKGS ETTFMCEYAD ETATIVEFLN RWITFCQSII STLT
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA)
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Frequently Bought Together