ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant FGF-Basic (from E. coli)
Zertifikate
Mouse Recombinant FGF-Basic (from E. coli)
Technische Daten
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Mouse
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity Assay: 3T3 cell proliferation, ED₅₀ ≤2,5 ng/ml, Bioactivity ≥4,0×10⁵ units/mg
  • Gen-ID:
    P15655
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    Prostatropin|HBGF-2|FGF2
  • Protein/Peptid-Name:
    FGF-Basic (AF)
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    16,5 kDa
  • Sequence:
    MPALPEDGGA AFPPGHFKDP KRLYCKNGGF FLRIHPDGRV DGVREKSDPH VKLQLQAEER GVVSIKGVCA NRYLAMKEDG RLLASKCVTE ECFFFERLES NNYNTYRSRK YSSWYVALKR TGQYKLGSKT GPGQKAILFL PMSAKS
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM Sodium phosphate, 50 mM Sodium chloride, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay