ContactUsLinkComponent
Mouse Recombinant M-CSF (from E. coli)
Mouse Recombinant M-CSF (from E. coli)
Certificates
undefined
Mouse Recombinant M-CSF (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Mouse
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity Assay: NFS-60 cell proliferation, ED₅₀ ≤10 ng/ml, Bioactivity ≥1,0×10⁵ units/mg
  • Gen-ID:
    P07141
  • Reconstitution instructions:
    Sterile water at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    CSF-1|mgI-IM
  • Protein/Peptid-Name:
    M-CSF (AF)
  • Purity:
    ≥95%
  • Molecular weight:
    18,2/36,4 kDa
  • Sequence:
    MKEVSEHCSH MIGNGHLKVL QQLIDSQMET SCQIAFEFVD QEQLDDPVCY LKKAFFLVQD IIDETMRFKD NTPNANATER LQELSNNLNS CFTKDYEEQN KACVRTFHET PLQLLEKIKN FFNETKNLLE KDWNIFTKNC NNSFAKCSSR DVVTKP
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM Sodium phosphate, 50 mM Sodium chloride, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together