ContactUsLinkComponent
Human Recombinant EBI3 (Animal free) (from E. coli)
undefined
Human Recombinant EBI3 (Animal free) (from E. coli)
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    −20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤5
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity: No biological activity data is available at this time
  • Gen-ID:
    Q14213
  • Reconstitution instructions:
    Sterile 10 mM HCl at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    IL-35/EBI3|IL-27/EBI3
  • UniProtKB:
    Q14213
  • Protein/Peptid-Name:
    EBI3 subunit (IL-27/IL-35)
  • Purity:
    ≥90%
  • Molecular weight:
    23,4 kDa
  • Sequence:
    MRKGPPAALT LPRVQCRASR YPIAVDCSWT LPPAPNSTSP VSFIATYRLG MAARGHSWPC LQQTPTSTSC TITDVQLFSM APYVLNVTAV HPWGSSSSFV PFITEHIIKP DPPEGVRLSP LAERQLQVQW EPPGSWPFPE IFSLKYWIRY KRQGAARFHR VGPIEATSFI LRAVRPRARY YVQVAAQDLT DYGELSDWSL PATATMSLGK
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    0,1% Trifluoroacetic Acid (TFA) + 0,5% mannitol
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
Frequently Bought Together