ContactUsLinkComponent
Human Recombinant GACRP-30 (from E. coli)
Human Recombinant GACRP-30 (from E. coli)
Certificates
undefined
Human Recombinant GACRP-30 (from E. coli)
Specifications
  • Konjugation:
    Unconjugated
  • Protein-Funktion:
    Cytokine
  • Protein/Peptid-Typ:
    Rekombinant
  • Ursprung:
    E. coli
  • Spezies:
    Human
  • Lagerbedingungen:
    –20 °C
  • Endotoxingehalt:
    Endotoxin LAL (EU/µg) ≤1
  • Biologische Aktivität:
    Bioactivity Assay: Inhibition of M1 cell proliferation, ED₅₀ ≤2000 ng/ml, Bioactivity ≥500 units/mg
  • Gen-ID:
    Q15848
  • Reconstitution instructions:
    Sterile 10 mM sodium phosphate, 0,5 mM DTT, pH 7,5 at 0,1 mg/ml
  • Frei von Endotoxinen:
    N
  • Frei von Trägern:
    Y
  • Frei von Proteasen:
    N
  • Tierfrei:
    Y
  • Proteinsynonym:
    adipolean|Adiponectin|apm-1
  • Protein/Peptid-Name:
    GACRP-30 (AF)
  • Purity:
    ≥90%
  • Molecular weight:
    16,7 kDa
  • Sequence:
    MKGEPGEGAY VYRSAFSVGL ETYVTIPNMP IRFTKIFYNQ QNHYDGSTGK FHCNIPGLYY FAYHITVYMK DVKVSLFKKD KAMLFTYDQY QENNVDQASG SVLLHLEVGD QVWLQVYGEG ERNGLYADND NDSTFTGFLL YHDTN
  • Endotoxinspiegel:
    Low
  • Zusammensetzung:
    10 mM Sodium phosphate, 0,5 mM DTT, pH 7,5
  • Frei von Nukleasen:
    N
  • Sorte:
    RUO
  • Transporttemperatur:
    RT
  • Validierte Anwendungen:
    Bioassay
Specifications
Related Information
Frequently Bought Together