About this item
DEC-AHOL WFI® Formula ist ein 70% USP Isopropylalkohol (IPA), formuliert mit 30% Wasser für Injektionszwecke (WFI). Dieses USP IPA wurde speziell für Reinigungsrotationen in den Bereichen Pharmazie, Biotechnologie, Gesundheitswesen und medizinische Geräte für den Einsatz in aseptischen und nicht aseptischen Umgebungen entwickelt. DEC-AHOL WFI Formula kann zur Dekontamination zahlreicher Oberflächen in jedem Reinraumbetrieb verwendet werden.
- Abgefüllt in ISO 5 (Klasse A/B, früher Klasse 100)
- Gefiltert bei 0,2 Mikrometer
- Gammabestrahlt bei einem SAL von 10-6
- Chargensterilitätstest gemäß aktuellem USP-Kompendium
- Vollständige Chargenrückverfolgbarkeit von Anfang bis Ende
- Vollständig validiert auf Sterilität und Haltbarkeit
Anwendungen: In Sprüh- und Wischverfahren auf harten, nicht porösen, unbelebten Oberflächen; aseptische Abfüllung, Ankleideräume, allgemeine Fertigungsbereiche, Prozesslinien, Maschinen, Werkzeuge, Tische, Theken, Laminar-Flow-Bänke, Wagen, Regale. Auch für Außenverpackungen, Zubehör, Glas, Kunststoff, Vinyl, Edelstahl und Reinigungshandschuhe.