Thermometer für Pyknometer
Geschlossene Ausführung mit Schliff NS 10/19, −10...+35 °C, 0,2 °C, 30 mm (lower part); 125 mm total, Hg, 10/19
Katalognr. SCNL1322107S
Anbieter: Ludwig Schneider
Direkt zu
Product Details & Documents
Thermometer für Pyknometer mit Normschliffverbindungen Größe NS 10/19, geschlossene Ausführung
- Farblose prismatische Kapillaren
- ACCU-SAFE Füllung
- Max. Eintauchtiefe
Für 25 ml Inhalt. Für die offizielle Zertifizierung geeignet.
Zertifizierung: Entsprechen DIN 12809.
Bestellinformationen:
Lieferinformationen:
Verpackung:
Technische Daten
- Für NS:10/19
- Bezeichnung:Geschlossene Ausführung mit Schliff NS 10/19
- Länge:30 mm (lower part); 125 mm total
- Teilung:0,2 °C
- Füllung:Hg
- Messbereich:−10...+35 °C