AuftragsverfolgungKontakt
Industrielle Abdeckbänder, 401E | Avantor
Industrielle Abdeckbänder, 401E
Anbieter:   3M
Industrielle Abdeckbänder, 401E
Anbieter:  3M
Zertifikate
Industrielle Abdeckbänder, 401E
Industrielle Abdeckbänder, 401E
5 Varianten
Product Details & Documents
401E Abdeckband ist ein glattes Krepppapierband mit Kautschukkleber. Es bietet eine hohe Zugfestigkeit bei einer Dicke von 0,170 mm.
  • Ideal in painting baking processes
  • May be exposed to temperatures up to 140 °C
  • Will not tear
  • Resistant to solvents and moisture, high temperatures
  • Designed for indoor use
  • Tensile strength: 100 [Newton/25 mm]
  • Crepe paper back material
Geeignet für alle Ofentrocknungssysteme, Infrarot- oder Wärmelampen.
Product Family Options
Produktinformationen
  • Bezeichnung
    Modell
    Farbe
    Steril
    Länge
    Breite
    Stärke
    Temperatur
    Verfügbarkeit
    Preis
  • Industrielles Abdeckband, Kautschukkleber
    401E
    Braun
    -
    50 m
    18 mm
    0,16 mm
    140 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 48 ROU
    1 * 48 ROU - 266.00 SFr.
    266.00 SFr.
    1 * 48 ROU
       266.00 SFr.
  • Industrielles Abdeckband, Kautschukkleber
    401E
    Braun
    -
    50 m
    24 mm
    0,16 mm
    140 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 36 ROU
    1 * 36 ROU - 266.00 SFr.
    266.00 SFr.
    1 * 36 ROU
       266.00 SFr.
  • Industrielles Abdeckband, Kautschukkleber
    401E
    Braun
    -
    50 m
    36 mm
    0,16 mm
    140 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 24 ROU
    1 * 24 ROU - 266.00 SFr.
    266.00 SFr.
    1 * 24 ROU
       266.00 SFr.
  • Industrielles Abdeckband, Kautschukkleber
    401E
    Braun
    -
    50 m
    48 mm
    0,16 mm
    140 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 20 ROU
    1 * 20 ROU - 295.00 SFr.
    295.00 SFr.
    1 * 20 ROU
       295.00 SFr.
  • Industrielles Abdeckband, Kautschukkleber
    401E
    Braun
    -
    50 m
    72 mm
    0,16 mm
    +140 °C
    Einloggen für Verfügbarkeit
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 12 ROU
    1 * 12 ROU - 266.00 SFr.
    266.00 SFr.
    1 * 12 ROU
       266.00 SFr.