Aluminiumfolienbänder, 1436
Supplier: 3M
Certificates
About this item
3M™ Aluminiumfolienband 1436 ist ein hochwertiges Klebeband für interne und externe Kanalarbeiten. Es bietet einen aggressiven Klebstoff für eine einfache Anwendung.
- Die Folienrückseite bietet eine hervorragende reflektierende Oberfläche für Wärme und Licht
- Eine niedrige Wasserdampfdurchlässigkeit bietet eine hervorragende Versiegelungs- und Flickleistung
- Leistungsbereich: –25 bis 70 °C (kurzzeitig 100 °C)
- Sehr hohe Anfangshaftung auf den meisten Oberflächen
- Einfach zu lösender Liner
- Zugfestigkeit: 45 [Newton/25 mm]
- Totes, weiches Aluminium-Rückenmaterial
Es hat einen aggressiven Gummiklebstoff und wird mit leicht abziehbarem Liner und einer weichen Aluminiumrückseite geliefert, die eine gute Anpassungsfähigkeit bietet.
Dieses Band kann in internen und externen Anwendungen verwendet werden. Es haftet auf einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen, darunter Holz, Metalle und Kunststoffe.
Certifications: Erfüllt die Einstufung als schwer entflammbar nach DIN 4102B1.
Related Information
Frequently Bought Together