ContactUsLinkComponent
Sicherheitsstreifenband, 5702
Katalognr. MMMA5702
Anbieter:  3M
undefined
Sicherheitsstreifenband, 5702
Katalognr. MMMA5702
Anbieter:  3M
Technische Daten
  • Farbe:
    Gelb/schwarz
  • Bezeichnung:
    Sicherheitsstreifenband, Gummikleber, Vinylträger, 50 mm breit, 33 m lang
  • VE:
    1 Roll
Technische Daten
Über diesen Artikel
Dieses Klebeband ist ideal zum Markieren von Fahrspuren, Gefahrenbereichen, hervorstehenden Geräten und niedrig hängenden Objekten in Fabriken, Lagern und Krankenhäusern. Lebhafte, gut sichtbare gelbe und schwarze diagonale Streifen, die sich in das Vinyl einschließen, warnen die Menschen vor gefährlichen Bedingungen.
  • Gilt sofort und ist sofort einsatzbereit
  • Gelbe und schwarze Streifen sind für dauerhafte Sichtbarkeit in das Vinyl eingeschlossen
  • Dehnt sich und passt sich gekrümmten Oberflächen und um Ecken an, um einen festen Sitz zu gewährleisten
  • Beständig gegen Abrieb, Abrieb, Feuchtigkeit und Witterungseinflüsse für eine lange Lebensdauer
  • Wird verwendet, um Verkehrsflächen und physische Gefahren zu identifizieren und zu markieren
Im Gegensatz zu nicht klebendem Warn- oder Absperrband verfügt dieses Klebeband über einen Kautschukkleber, der schnell auf einer Vielzahl von Oberflächen haftet und genauso einfach entfernt werden kann, ohne schmutzige Rückstände zu hinterlassen. Durch die Verwendung von Vinylklebeband für die Fahrbahnmarkierung anstelle des Lackierens entfällt die Notwendigkeit, Farblösungsmittel zu lüften. Und da Vinylbänder schnell und sauber entfernt werden können, sind sie auch eine schnellere, vielseitigere und kostengünstigere Option als das Streichen.
Force d'adhérence - gamme de 21 N/100 mm.